Fontos dokumentumok
ERMBF423B
Maize GMO Standard ERM-BF423
0.1% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Szinonimák:
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
minőség
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
összetétel
genetically modified MIR604 maize, 0.1%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF423B
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3