Fontos dokumentumok
ERMBF419A
Sugar beet GMO standard for H7-1
ERM®, certified reference material, blank, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
minőség
for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
összetétel
H7-1 sugar beet, 0%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF419A
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)