ERMBB186
Pig kidney (trace elements)
ERM®, certified reference material
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
Formátum
matrix material
Általános leírás
Certified for the mass fractions of Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Se, Zn
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBB186
ERMBB186
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Lead (Pb), Selenium (Se), Zinc (Zn), Arsenic (As), Mercury (Hg), Calcium (Ca), Chloride, Potassium (K), Magnesium (Mg), Cobalt (Co), Sodium (Na)
Matrix Group: Meat
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Lead (Pb), Selenium (Se), Zinc (Zn), Arsenic (As), Mercury (Hg), Calcium (Ca), Chloride, Potassium (K), Magnesium (Mg), Cobalt (Co), Sodium (Na)
Matrix Group: Meat
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)