Fontos dokumentumok
ERMAD442K
Lambda DNA solution
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Certified for the DNA mass concentration of LAMBDA DNA in a solution.
ERM-AD442K_cert
ERM-AD442K_report
ERM-AD442K_origin</A
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMAD442K
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available