Fontos dokumentumok
D1050000
Dicloxacillin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Dicloxacillin sodium salt monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dicloxacillin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1onc(c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIGZQNJITOWQEF-VICXVTCVSA-M
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)