CCW903
Plate Count Agar Plates
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards and IFU No. 6, suitable for microbiology
Szinonimák:
Aerobic Plate count Agar, Casein-peptone Dextrose Yeast Agar, PCA, Standard Methods Agar, Tryptone Glucose Yeast Extract Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
IFU 6
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
Minőségi szint
form
solid
eltarthatósági idő
3.5 mo. at 2‑14 °C (Expiry date on the label)
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
agar, 15.0 g/L
casein, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
kiszerelés
box of 20 plates
tárolási körülmény
(Store dry and tightly closed)
parameter
21 mL filling volume
lemezátmérő
9 mm
szín
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
- 1 box with 2 packs of 10 plates/pack
- Single cellophane
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?