CCW5112
Plate Count Agar
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards and IFU No. 6, suitable for microbiology
Szinonimák:
Aerobic Plate count Agar, Casein-Peptone dextrose Agar, PCA, Standard Methods Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
IFU 6
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
Minőségi szint
form
liquid
eltarthatósági idő
16 mo. at 8‑25 °C (Expiry date on the label)
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
agar, 15.0 g/L
casein peptone, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
kiszerelés
box of 10 bottles
tárolási körülmény
(Store dry and tightly closed)
parameter
200 mL filling volume
palack térfogata
250 mL
szín
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap + protective outer transparent cap
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)