GE28-9355-97
Dextrin Sepharose™ High Performance
Cytiva 28-9355-97, pack of 25 mL
Szinonimák:
Dextrin Sepharose, High Performance Dextrin Resin
About This Item
Javasolt termékek
ligand
dextrin
kiszerelés
pack of 25 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9355-97
tárolási körülmény
(20% Ehtanol)
Mátrix
highly cross-linked 6% agarose
átlagos részecskeméret
34 μm
cleaning in place
2-13
Működési tartomány
>7
kapacitás
~7 mg binding capacity (MBP- ΔSal/ml medium Approx. 16 mg MBP- ßGal/ml medium)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Dextrin Sepharose™ High Performance is a robust, high resolution medium based on the 34 μm Sepharose™ High Performance matrix
- The small, evenly sized beads ensure that MBP-tagged Proteins elute in narrow peaks, thus minimizing the need for further concentration steps
- Physiological conditions and mild elution preserve target Protein activity
- Dextrin Sepharose™ High Performance tolerates all commonly used aqueous buffers and is easily regenerated using 0.5 M NaOH allowing the same column to be used for repeated purifications
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows the characteristics of Dextrin Sepharose High Performance products from Cytiva.
Protocols
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.