Fontos dokumentumok
CAN43215
Supelco
Residual Solvents, California Mix Categories I and II
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
package of 1.2 ml
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Komponensek
  • Analyte CAS Concentration
  • Acetone 67-64-1 5000 µg/mL
  • Acetonitrile 75-05-8 5000 µg/mL
  • Ethanol 64-17-5 5000 µg/mL
  • Ethyl acetate 141-78-6 5000 µg/mL
  • Ethyl ether 60-29-7 5000 µg/mL
  • Heptane 142-82-5 5000 µg/mL
  • Hexane 110-54-3 5000 µg/mL
  • Isopropyl alcohol 67-63-0 5000 µg/mL
  • Methanol 67-56-1 5000 µg/mL
  • Pentane 109-66-0 5000 µg/mL
  • Toluene 108-88-3 5000 µg/mL
  • m-xylene 108-38-3 5000 µg/mL
  • o-xylene 95-47-6 5000 µg/mL
  • p-xylene 106-42-3 5000 µg/mL
  • Trichloroethylene 79-01-6 100 µg/mL
  • 1,2-Dichloroethane 107-06-2 100 µg/mL
  • Methylene Chloride 75-09-2 100 µg/mL
  • Chloroform 67-66-3 100 µg/mL
  • Benzene 71-43-2 100 µg/mL
  • Dimethylacetamide 127-19-5 Solvent/Matrix
Analit
Leírás
    Acetonitrile 5000 ug/mL
    Acetone 5000 ug/mL
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
147.2 °F
Lobbanási pont (C)
64 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)