Fontos dokumentumok
BP700
Oxybuprocaine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Benoxinate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, 4-Amino-3-butoxybenzoic acid diethylaminoethyl ester, Oxybuprocaine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxybuprocaine
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
InChI
1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRGUDWLMFLCODA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)