Fontos dokumentumok
BCR576
Human serum (17β-estradiol, low level)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR576
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)