Fontos dokumentumok
BCR574
Human serum (medium creatinine)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR574
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1