Merck
BCR059A
Ti Al6 V4 alloy (O)
BCR®, certified reference material, disc
Szinonimák:
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy, Titanium-aluminum-vanadium alloy Ti with 6% Al and 4% V
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
form
disc
gyártó/kereskedő neve
JRC
format
matrix material
SMILES string
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR059A
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2