94459
Copper Standard for ICP
TraceCERT®, 10 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
Szinonimák:
ICP Copper Calibration Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
10 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Clinoptilolite supplementation study: Pavelić et al. conducted a clinical evaluation on the effects of clinoptilolite supplementation on selected blood parameters, utilizing trace metal standards including copper. This research contributes to understanding the biocompatibility and safety of mineral supplements in medical treatments (Pavelić et al., 2022).
- [(64)Cu][Cu(ATSM)] for PET imaging: Liu et al. developed an automated production process for [(64)Cu][Cu(ATSM)], employed in positron emission tomography imaging. This advancement illustrates the role of high-purity copper standards in radioactive diagnostic applications (Liu et al., 2022).
- Environmental mobility of copper: Marzouk et al. assessed the lability and environmental mobility of organically bound copper using stable isotope dilution, relevant for environmental science and pharmaceutical trace metal analysis (Marzouk et al., 2022).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1