Merck
917362
Sigma-Aldrich
2-(4-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid
≥95%
Szinonimák:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H25NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
mp
164-170 °C
funkcionális csoport
Boc
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(C2=CC=C(CC(O)=O)C=C2)CC1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNYYDBIWYLLTRD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(4-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Jogi információk
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)