Merck
90115
Supelco
N4-Acetylsulfamethoxazole
analytical standard
Szinonimák:
N-{4-{[(5-Methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl}phenyl}acetamide, Sulfisomezole-N4-acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H13N3O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
295.31
Beilstein:
285801
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=S(NC1=NOC(C)=C1)(C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)=O
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXPIUNZCALHVBA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N4-Acetylsulfamethoxazole may be used as a reference standard for the determination of N4-acetylsulfamethoxazole in biological fluids by high-performance liquid chromatographic method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
High-performance liquid chromatographic quantitation of trimethoprim, sulfamethoxazole, and N4-acetylsulfamethoxazole in body fluids.
Weber A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 278, 337-345 (1983)