Merck
85427
Supelco
GC Stationary Phase
phase DC-710, bottle of 100 mL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
form
liquid
Minőségi szint
kiszerelés
bottle of 100 mL
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.537
mátrix aktív csoport
DC-710 phase
viszkozitás
~500 mPa.s, neat(25 °C)
Általános leírás
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)