60761
Nano-Silica gel RP-18W on Alu-foil
suitable for HPTLC, fluorescent indicator, aluminum cards
Szinonimák:
DC-Alufoils-Nano-silica gel RP-18W
About This Item
Javasolt termékek
Forma
aluminum cards
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic
fluorescent indicator
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
20 cm × 20 cm
rétegvastagság
150 μm
150 μm
részecskeméret
≥8 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
Üzemi pH tartomány
2-10
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)