Merck
52485
Supelco
Mepiquat-d16 chloride
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1,1-Dimethylpiperidinium-d16 chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7D16ClN
Molekulatömeg:
165.76
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥98 atom % D
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
neat
Általános leírás
Mepiquat-d16 chloride is an isotope-labeled analog of the plant growth regulator, mepiquat chloride.
Alkalmazás
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
FT-Raman determination of Mepiquat chloride in agrochemical products
Quintas Guillermo, et al.
Vibrational Spectroscopy, 36(1), 41-46 (2004)