Fontos dokumentumok
34230
(E)-Metominostrobin
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Methyl (E)-α-methoxyimino-N-methyl-2-phenoxyphenylacetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CNC(=O)C(=N\OC)\c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-17-16(19)15(18-20-2)13-10-6-7-11-14(13)21-12-8-4-3-5-9-12/h3-11H,1-2H3,(H,17,19)/b18-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIIRDDUVRXCDBN-OBGWFSINSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)