Fontos dokumentumok
45404
Coumatetralyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14
InChI
1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULSLJYXHZDTLQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Sludge samples by solid-liquid extraction (SLE) and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI), and selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Wastewater samples by miniaturized liquid-liquid extraction (LLE), solid-phase extraction (SPE) and LC-ESI-MS/MS with SRM detection.
- Vertebrate wildlife and domestic animals by gel permeation chromatography (GPC) clean-up followed by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to ESI-MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Blood samples by LLE and ESI-LC-MS/MS with MRM detection.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?