Fontos dokumentumok
39961
Cannabidiolic acid
analytical standard
Szinonimák:
CBDA
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmasság
in accordance for H-NMR
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-15-12-18(23)20(21(24)19(15)22(25)26)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,23-24H,2,5-10H2,1,3-4H3,(H,25,26)/t16-,17+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVOLTBSCXRRQFR-DLBZAZTESA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?