Fontos dokumentumok
39885
Rose Bengal Chloramphenicol Agar acc. GB
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
RBC Agar, RBCA
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to GB 4789.15-2016
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 20 g/L
Chloramphenicol, 0.1 g/L
glucose, 10 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
peptone, 5 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1 g/L
Rose Bengal, 0.033 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
molds
yeasts
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)