Fontos dokumentumok
31562
Disulfoton-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)SCCS(=O)CC
InChI
1S/C8H19O3PS3/c1-4-10-12(13,11-5-2)14-7-8-15(9)6-3/h4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPUGLJYNCXXUQV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In human biological samples based on QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) extraction and liquid chromatography–tandem mass spectrometry.
- In cereal-based baby foods and wheat flour using hollow-fiber liquid-phase microextraction prior to gas chromatography with nitrogen phosphorus detection.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?