Fontos dokumentumok
31223
Fenpropathrin
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C22H23NO3/c1-21(2)19(22(21,3)4)20(24)26-18(14-23)15-9-8-12-17(13-15)25-16-10-6-5-7-11-16/h5-13,18-19H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQUXKZZNEFRCAW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In vegetables using high-performance liquid chromatography with a photochemically-induced post-column method, and fluorescence detection and using gas chromatography with electron capture detector (GC-ECD).
- In Chinese tea by gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) method following the extraction with acetone–ethyl acetate–hexane, clean-up using gel permeation chromatography (GPC) and solid-phase extraction (SPE).
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.