Merck
13118
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
purum, light, ≥40% Mg (as MgO) basis, powder (light)
Szinonimák:
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
MgCO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.31
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
grade
purum
Forma
powder (light)
összetétel
Mg (as MgO), ≥40%
szennyeződések
≤0.005% heavy metals (as Pb)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤1%
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES string
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Used as:
  • A stabilizer for phase formation
  • IR high-pass transmittance filter
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M. G. Baldecchi and B. Melchiorri,
Infrared Physics, 13, 189-211 (1973)
J. Park, et al
J. Mater. Sci., 33, 5671-5675 (1998)