0036-BP
3`SLN-C3-PAA-biot
Szinonimák:
3 Sialyllactose-N-C3-Propylamine-Acrylic Acid-Biotin Conjugate
About This Item
Javasolt termékek
carrier
PAA carrier
konjugátum
biotin conjugate
termékcsalád
BP-Series
Teszt
95% (H-NMR)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~20,000 Da
gyártó/kereskedő neve
GlycoNZ
a címkézés mértéke
20 mol% Biotin ligand density
technika/technikák
flow cytometry: suitable
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
polymeric
alkalmazás(ok)
histochemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This series of glycoconjugate probes includes HOCH2CH2NH3+-salts for acidic sugars. The affinity of these probes is 102 to 105 times higher than that of the corresponding free sugars. The spacer-arm is normally –(CH2)3–, while the spacer arm for biotin is –(CH2)6–. The flexible polymer chain behaves as an additional spacer.
Used as a high molecular weight carrier, poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], abbreviated as PAA, has
low non-specific sorption, and is stable to chemical and proteolytic action.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)