Fontos dokumentumok
0000-PA
Sigma-Aldrich
Aminoglucitol-PAA
About This Item
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
carrier
PAA carrier
termékcsalád
PA-Series
Teszt
95% (H-NMR)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~20,000 Da
gyártó/kereskedő neve
GlycoNZ
a címkézés mértéke
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
technika/technikák
ELISA: suitable
probe type
monosaccharide
probe presentation
polymeric
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
PA-Series: Unlabeled Polyacrylamide Conjugates
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.
Alkalmazás
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Elkészítési megjegyzés
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)