ZWBASE012
ROCare
Base cleaning chemical for removing organics, grime and slime from RO membranes
Szinonimák:
ROCare B
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
Jellemzők
removes organics, grime and slime from RO membranes
kiszerelés
pkg of 12 packs
tárolási körülmény
dry at room temperature (Tightly closed)
kompatibilitás
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
kiszállítva
ambient
Általános leírás
The base cleaner is delivered in a pouch and the empty pouch is removed after use. It is periodically used when prompted by the system or when the RO % rejection drops more than 5% or when the RO permeate flow rate drops more than 10% due to organic material build up.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Base cleaning chemical for removing organics, grime and slime
- pH 10 in an aqueous solution
- Contains 12 packages
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2