Fontos dokumentumok
XX8000T23
Millipore
Tubing, 1/8 in. I.D. x 7.6 m, 30 psi, Tygon
Peristaltic pump use
About This Item
UNSPSC kód:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
Tygon®
parameter
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
belső átmérő
0.32 cm (0.125 in.)
Hosszúság
7.6 m (25 ft)
külső átmérő
0.64 cm (0.25 in.)
6.4 mm
Alkalmazás
Peristaltic pump use
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
Not autoclavable
Jogi információk
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.