Fontos dokumentumok
XX8000N24
Millipore
Tubing, 3/16 in. I.D.x 7.6 m, 30 psi, Norprene
Peristaltic pump use
About This Item
UNSPSC kód:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
Norprene® TPE
Minőségi szint
parameter
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
belső átmérő
4.8 mm (0.1875 in.)
Hosszúság
7.6 m (25 ft)
külső átmérő
9.5 mm (0.375 in.)
Alkalmazás
Peristaltic pump use
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
Not autoclavable
Jogi információk
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.