VPPH103NB1
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Szinonimák:
Viresolve® Pro Shield H Modus 1.3
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone O-ring
white device
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® Filter
gyártó/kereskedő neve
Viresolve®
Paraméterek
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
Magasság
13.56 cm (5.34 in.)
H × Sz × Ma
13.6 cm (5.3 in.) × 18.2 cm (7.3 in.) × 9.2 cm (3.6 in.)
Hosszúság
18.62 cm (7.33 in.)
Szélesség
9.22 cm (3.63 in.)
szűrőfelület
0.22 m2
Membrán névleges területe
0.22 m2
súly
1.39 kg (3.06 lb)
szennyeződések
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
szerelvény
3/4 in. inlet/outlet sanitary fitting(s)
1/8 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
Related Categories
Általános leírás
Viresolve Pro Modus Devices are typically used for filtration of pilot to mid-scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield H Modus 1.3 offers a filtration area of 0.22 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
Tulajdonságok és előnyök
- Pilot and mid scale manufacturing
- Three different size formats
- Fully self contained (hardware holder not required)
- Fully disposable single-use fluid path
- Devices 100% tested with air/water diffusion and Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100% aerosol tested