Fontos dokumentumok
UFC50VL96
Millipore
Amicon® Ultra 0.5ml Vials
Vial for protein concentration & desalting, pkg of 96
Szinonimák:
Amicon® Filtration Vials, Amicon® Vials, Ultra 0.5ml Vials
About This Item
UNSPSC kód:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material
polypropylene
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Amicon®
gyártó/kereskedő neve
Amicon® Ultra
parameter
0.5 mL sample volume
technika/technikák
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Amicon Ultra 0.5ml Vial for Protein Concentration & Desalting. Comes in a pack of 96.
Tulajdonságok és előnyök
Minimum Final Concentrate Volume: Not Applicable
Jogi információk
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13