SLAP02550
Millex® glass fiber syringe filter
pore size 2.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Szinonimák:
2.0 μm glass fiber syringe filter, Millex-AP syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVC housing
glass fiber membrane
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
H
25 mm
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
3.9 cm2
térfogat
100 mL
pórusméret
2.0 μm
bemenet
sample type organic solution(s)
tissue culture medium
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
szerelvény
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
• Hydrophilic mixed cellulose esters (MCE) membrane available in 0.22 µm, 0.45 µm and 0.80 µm pore sizes to suit your application needs
• Housing is made from a low-extractable polyvinylidene chloride (PVC).
SKU and Pack Sizes
SLAA025NB: 0.80 µm mixed cellulose esters, 25mm, 250 per pack
SLAA025NK: 0.80 µm mixed cellulose esters, 25mm, 1000 per pack
SLGS02510: 0.22 µm mixed cellulose esters, 25mm, 1000 per pack
SLGS025NB: 0.22 µm mixed cellulose esters, 25mm, 250 per pack
SLHA02510: 0.45 µm mixed cellulose esters, 25mm, 1000 per pack
SLHA025NB: 0.45 µm mixed cellulose esters, 25mm, 250 per pack
SLAP02550: glass fiber, 25mm, 50 per pack
Applications:
Clarification of Aqueous Solutions, General Laboratory Filtration
Kiszerelés
Specifikációk
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Autoclavable
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.