Fontos dokumentumok
ST1714
Sigma-Aldrich
Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Pregnancy-Associated Plasma Protein A, Anti-Pappalysin 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1G3, monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PAPPA(5069)
Általános leírás
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the PAPPA protein.
Recognizes the PAPPA protein.
This Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3) is validated for use in Immunoblotting for the detection of PAPPA.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 85-195 human PAPPA, expressed as a GST fusion protein
Alkalmazás
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Figyelmeztetés
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Fizikai forma
In PBS, pH 7.2.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg