R886N-10
Rat Hippocampal Neurons: RHiN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat brain (hippocampus)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1,000,000 cells
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
növekedési mód
Adherent
morfológia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Rat Hippocampal Neurons are derived from hippocampi of day 18 embryonic Sprague Dawley rat brains. Cryopreserved immediately after isolation. >1,000,000 cells in Serum-free Freezing Medium.
Sejtvonal eredete
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.