RW1914250
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Reinforced Membrane Filter
About This Item
Javasolt termékek
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Minőségi szint
leírás
142 mm diameter, mixed cellulose esters, 1.2 µm pore size, polyester web
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
parameter
260 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
szűrőátmérő
142 mm
vastagság
200 μm
pórusméret
1.2 μm pore size
75 % porosity
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Features & Benefits:
•Prefilter with high dirt-loading capacity for greater throughput
•Non-shedding substrate will not unload fibers downstream
Applications:
Prefiltration Ahead of Sterilizing-Grade Filters
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3