Fontos dokumentumok
RAWP14250
Millipore
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane Filter, 1.2 µm pore size
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
leírás
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
142 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
5%
törésmutató
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore
pórusméret
1.2 μm pore size
82 % porosity
buborékpont
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
  • MF-Millipore® mixed cellulose esters membrane filter is ideal for biological and environmental monitoring applications.
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods.
  • The white filter is available with a gridded surface.
Alkalmazás
Clarification of aqueous solutions
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3