Fontos dokumentumok
QIA97
Sigma-Aldrich
Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.84
használat
sufficient for 96 tests
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
kiszerelés
pkg of  96-well plate(s)
tárolási körülmény
OK to freeze
assay range
sensitivity: 40 pg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
plasma
serum
urine
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
A colorimetric sandwich ELISA method for detecting Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) in different types of biological samples.
Kiszerelés
1 kit in glass bottle
Komponensek
Pre-Coated 96-Well Plate, Anti-Cu/Zn SOD/HRP-Conjugate, Cu/Zn SOD Standard, Wash Buffer Concentrate, Assay Buffer Concentrate, Phosphate Buffered Saline, Substrate Solution, Stop Solution, Plate Covers, and a user protocol.
Figyelmeztetés
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS
Specifikációk
Assay time: 1.5 h
Tárolás és stabilitás
Upon arrival store the entire contents of the kit at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Herouart, D., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 3108.
Niwa, Y., et al. 1993. Am. J. Pathol. 143, 312.
Suzuki, H., et al. 1993. J. Clin. Invest. 91, 2727.
Holzgreve, W., et al. 1991. Diagnose Labor. 41, 162.
Porstmann, T., et al. 1991. Prenat. Diagn. 11, 195.
Shull, S., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24398.
Porstmann, T., et al. 1990. Hum. Genet. 85, 362.
Porstmann, T., et al. 1988. Clin. Chim. Acta 171, 1.
Jolly, S.R., et al. 1984. Circ. Res. 54, 277.
Goebel, K.M. and Storck, U. 1983. Am. J. Med. 74, 124.
Barra, D., et al. 1980. FEBS Lett. 120, 53.
Sinet, P.M., et al. 1976. Exp. Cell Res. 97, 47.
Harta, J.W. and Deutsch, H.F. 1972. Biol. Chem. 247, 7043.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
The Calbiochem® Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit is designed to measure Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) in cell culture supernatants and biological fluids like human serum, plasma, urine, and amniotic fluid.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials