Fontos dokumentumok
PR0G0NP01
Milli-Q
Progard® Pretreatment Pack
For optimal protection of reverse osmosis membranes (without polyphosphate)
Szinonimák:
Progard® NP1 Pretreatment Pack
About This Item
UNSPSC kód:
41104212
NACRES:
NB.85
Minőségi szint
összetétel
(Polypropylene and EPDM)
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
Progard®
H
21 cm
szennyeződések
<1 ppm Cl2
Általános leírás
The Progard® Pretreatment Pack pretreats water by removing large particles, organic compounds, and free chlorine from tap water and thus, prolongs system lifetime.
Tulajdonságok és előnyök
  • Depth filter prevents RO membrane coating from the accumulation of particles and colloids.
  • Activated carbon prevents membrane fouling by removing free chlorine and organics.
Jogi információk
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany