13239E
Centrisart® I centrifugal ultrafiltration unit
MWCO 10 kDa
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene housing
polystyrene outer tube
polysulfone membrane
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 12 tubes
gyártó/kereskedő neve
Sartorius 13239E
parameter
2000 × g max. force (fixed angle)
2500 × g max. force (swinging bucket)
szűrőfelület
0.79 cm2
külső mintavevő cső Sz × H
14 mm × 93 mm
csőméret
~15 mL
hasznos térfogat × koncentrátum térfogata
2.5 mL × 100
pórusméret
10 kDa MWCO
Általános leírás
- Centrisart® I centrifugal ultrafiltration unit is ideal for the separation of small-volume proteins from low molecular weight substances in biological samples.
- The unit works in the direction opposite to centrifugal force which prevents premature filter blockage.
- This versatile device is utilized in both fixed-angle or swinging-bucket rotors that hold standard 15 mL tubes.
- The product is collected in the easily accessible floater insert tube.
Alkalmazás
- Protein removal from blood samples
- Drug binding studies
- Cleaning of liposomes (cell lysates)
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)