PD20047S0
Petri dish with Petri-Pad
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (150 units), For microbial analysis using 2 ml liquid medium
Szinonimák:
Petri dish with Pad for microbial membrane filtration
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Jellemzők
ready-to-use
gyártó/kereskedő neve
Petri-Pad™
kiszerelés
pkg of (150 units)
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Átmérő
47 mm
szín
clear
bemenet
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
alkalmazás(ok)
bioburden testing
(Beverages, Water)
kompatibilitás
Membrane filtration
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Squared-off edges for one-handed opening
- Easily stackable
- Snug-fitting lids to prevent dehydration of media