PCEP12H48
Millicell® 12 well hanging cell culture inserts
pore size 8.0 μm, clear PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Szinonimák:
permeable inserts, tissue culture inserts, boyden chamber, transparent membrane insert
About This Item
Javasolt termékek
material
clear PET membrane
polystyrene housing
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
sterile
Jellemzők
0.06x106 pores/cm2 (pore density)
kiszerelés
pack of 48 ea (individually blister packaged)
gyártó/kereskedő neve
Millicell®
parameter
max. temp. at 37 °C
technika/technikák
cell migration: suitable
H
15.5 mm
Átmérő
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
betét hasznos térfogata
0.4 mL
membránvastagság
9-16 μm
méret
12 wells
külső felület
1.1 cm2
szín
clear membrane
transparent membrane
pórusméret
8.0 μm pore size
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Alkalmazás
Chemotaxis Migration / Invasion
Feeder Layers
Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
Phase Contrast Microscopy
Tumor Cell Metastasis and Invasion
Tulajdonságok és előnyök
Low pore density (0.06 million pores/cm2)
Compatible with most 12-well plates
Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
Easily access the basolateral side between the flanges