PCC300C15C
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
C Screen, 1.5 m2 AseptiQuik® G connectors
Szinonimák:
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
About This Item
Javasolt termékek
material
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Minőségi szint
sterilitás
sterile; γ-irradiated
termékcsalád
Pellicon®
Jellemzők
holdup volume 456 mL (in feed channel)
holdup volume 741 mL (in permeate channel)
kiszerelés
package of 1
parameter
max. inlet pressure at 75 psi (5.1 bar) and 4-30 °C
max. transmembrane pressure at 45 psi (3.1 bar) and 4-30 °C
4-6 L/min-m2 flow rate
technika/technikák
ultrafiltration: suitable
Átmérő
10.3 cm (4.1 in.)
szűrőfelület
1.5 m2
kijelzőméret
, Type C screen (coarse screen)
méret
43.7 cm (17.2 in.) , Length
szennyeződések
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
matrix
Ultracel®
pórusméret
300 kDa
pH-tartomány
2-13
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Permeate: AseptiQuik® G Connector
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Plug ′n play, holderless design - easy to install, safe to remove
- Gamma Sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
- True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
- Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
- Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
- Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
- Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
- Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Cikkek
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.