PCC030C30E
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
30 kDa, C Screen, 3 m2 manifold extender with AseptiQuik® L connectors
About This Item
Javasolt termékek
material
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (Core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Minőségi szint
sterilitás
sterile; γ-irradiated
termékcsalád
Pellicon®
tárolási körülmény
room temperature (15-30°C)
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
50 psi pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (Forward Transmembrane Pressure (TMP))
60 psi max. pressure (4.1 bar) at 4-30 °C (Maximum Inlet Pressure)
technika/technikák
ultrafiltration: suitable
H
46.9 cm (18.5 in.)
Hosszúság
45.9 cm (18.1 in.)
szűrőfelület
3 m2
kijelzőméret
, Type C screen (coarse screen)
méret
48.2 cm (19.0 in.)
térfogat
1288 mL , in feed channel
1627 mL , in permeate channel
szennyeződések
≤5 ppm TOC ( in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
Mátrix
Ultracel®
pórusméret
30 kDa
pH-tartomány
2-13
szerelvény
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® L Connector)
inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® L Connector)
inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® L Connector)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Gamma Sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Cikkek
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.