Fontos dokumentumok
PXC030C50
Millipore
Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane
filtration area 50 cm2, NMWCO 30 kDa
Szinonimák:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 30 kDa 0.005 m2
About This Item
UNSPSC kód:
41104903
NACRES:
NB.24
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Minőségi szint
Jellemzők
holdup volume 3.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hosszúság
18.8 cm (7.4 in.)
Szélesség
3 cm (1.2 in.)
szűrőfelület
50 cm2
Membrán névleges területe
50 cm2
gravimetriás extrahálható anyagok
≤7.5 mg/device
Mátrix
Ultracel®
pórusméret
30 kDa NMWCO
pH
2 –12
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Device Configuration: Cassette
Filter Code: PLCTK
Filter Type: Ultrafiltration
Tulajdonságok és előnyök
Type C screen (coarse screen)
Kiszerelés
Wet, preserved
Egyéb megjegyzések
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Analízis megjegyzés
Gravimetric Extractables: after a water flush
Jogi információk
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.