PBMK06210
PES Membrane Filter, 300 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Szinonimák:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 300 kDa NMW
About This Item
Javasolt termékek
material
polyethersulfone membrane
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Biomax®
technika/technikák
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
szűrőátmérő
63.5 mm
szűrőfelület
28.7 cm2
Mátrix
Biomax®
pórusméret
300 kDa NMWCO
kiszállítva
ambient
WGK
WGK 1