OP133
Anti-IKKα Mouse mAb (14A231)
liquid, clone 14A231, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
14A231, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
monkey, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHUK(1147)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting (1-2 g/ml, chemiluminescence)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Daudi cells
Egyéb megjegyzések
Didonato, J.A., et al. 1997 Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997 Cell88, 213.
Mercurio, F., et al. 1997 Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. M. 1997 Cell90, 373.
Verma, I. and Stevenson, J.K. 1997 Proc. Nat. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995 Genes. Dev.9, 2723.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg