MZAABG101
Microfil® with EZ-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Szinonimák:
Membrane filtration system
About This Item
Javasolt termékek
material
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Ügynökség
ISO 7704
leírás
Yeast or mold
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
Jellemzők
easily wetted with water
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Microfil® with EZ-Pak®
parameter
100 mL sample volume
szűrőátmérő
47 mm
tölcsérkapacitás
100 mL
Mátrix
MF-Millipore™
pórusméret
0.8 μm pore size
bemenet
sample type cosmetics
sample type cider
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kiszállítva
ambient
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Elv
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.