Fontos dokumentumok
MSGVN2B50
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, hydrophilic PVDF membrane
pore size 0.22 μm, non-sterile
Szinonimák:
96-Well Hydrophilic Plate, Hydrophilic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
UNSPSC kód:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
material
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
titanium dioxide
Minőségi szint
leírás
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
MultiScreen®
Jellemzők
hydrophilic
lid
gyártó/kereskedő neve
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technika/technikák
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
Hosszúság
128 mm
Szélesség
85.5 mm
szűrőfelület
0.28 cm2
lemezméret
96 wells
lyuk maximum térfogat
300 μL
hasznos térfogat
50-250 μL
matrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm pore size
kötéstípus
low binding surface
kiszállítva
ambient
Általános leírás
MultiScreen® HTS plates are specifically developed for high-throughput use with automated work stations. Rigid sidewalls improve handling and ample surfaces are provided for bar code labels. Wells are individually sealed to prevent incubation crosstalk and the underdrain is removable for access to the filters. Filter plates are available in 96- and 384-well platforms with a broad selection of membranes and plastics.
Alkalmazás
MultiScreen® HTS GV Filter Plate, 0.22 μm, opaque, non-sterile has been used in luciferase immunoprecipitation systems (LIPS) assay
Jogi információk
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Dokumentumtár megtekintése
Julia Whitehouse et al.
Vaccine, 34(15), 1792-1799 (2016-02-28)
Staphylococcus aureus is a pathogen which causes life-threatening infection, the incidence of which rises during adult life. This, together with the emergence of drug-resistant strains and the expansion of more susceptible elderly populations, represents the rationale for the ongoing development
Cikkek
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Az ELISpot assay minőségi és mennyiségi információt szolgáltat az immunválaszról, láthatóvá téve az egyes reagáló sejtekből származó többszörös szekréciós termékeket.
Related Content
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.